missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

FTBMT, MedChemExpress

Artikelnummer. 16499976
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16499976 50 mg 50mg
16483568 10 mg -
16472776 25 mg -
16426297 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16499976 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101787

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress FTBMT is a selective GPR52 agonist with an EC50 of 75 nM. FTBMT has antipsychotic and procognitive properties.

FTBMT is a selective GPR52 agonist with an EC50 of 75 nM. FTBMT has antipsychotic and procognitive properties.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale FTBMT
CAS 1358575-02-6
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H16F4N4O
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (127.44 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(N)C1=CC=C(N2C(C)=NC(CC3=CC(C(F)(F)F)=CC(F)=C3)=N2)C=C1C
Molekylvægt (g/mol) 392.35
Formel vægt 392.35
Procent renhed 98.33%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.