Få mere at vide
FT011, MedChemExpress
Artikelnummer. 16474346
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
2mg
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16474346 100 mg -
16490016 2 mg 2mg
16443048 10 mg -
16415787 5 mg -
16409616 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16474346 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100495
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress FT011 is an anti-fibrotic agent, reduces mRNA expression of collagens I and III and inhibits collagen synthesis.
FT011 is an anti-fibrotic agent, reduces mRNA expression of collagens I and III and inhibits collagen synthesis.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale FT011
CAS 1001288-58-9
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H17NO5
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (284.62 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)C1=CC=CC=C1NC(/C=C/C2=CC=C(OCC#C)C(OC)=C2)=O
Molekylvægt (g/mol) 351.35
Formel vægt 351.35
Procent renhed 99.63%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation