Få mere at vide
Fruquintinib, MedChemExpress
Beskrivelse
Fruquintinib (HMPL-013) is a highly potent and selective VEGFR 1/2/3 inhibitor with IC50s of 33, 0.35, and 35 nM, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fruquintinib |
| CAS | 1194506-26-7 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C21H19N3O5 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | HMPL-013 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 5.88 mg/mL (14.95 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(C1=C(C)OC2=CC(OC3=C4C=C(OC)C(OC)=CC4=NC=N3)=CC=C12)NC |
| Molekylvægt (g/mol) | 393.39 |
| Vis mere |