Få mere at vide
Frentizole, MedChemExpress
Artikelnummer. 16436478
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16436478 10 mg
16409067 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16436478 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15374
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress Frentizole, an FDA-approved immunosuppressive drug, is a novel inhibitor of the A(beta)-ABAD interaction.
Frentizole, an FDA-approved immunosuppressive drug, is a novel inhibitor of the A(beta)-ABAD interaction.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Frentizole
CAS 26130-02-9
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H13N3O2S
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 12.5 mg/mL (41.76 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(NC1=CC=CC=C1)NC2=NC3=CC=C(OC)C=C3S2
Molekylvægt (g/mol) 299.35
Formel vægt 299.35
Procent renhed 99.37%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation