Få mere at vide
Labconco™ FreeZone™ Bulkbakketørrere, afspærringsventil, 230V modeller
Designet til lyofilisering af moderate til store bulkprøvemængder. Labconco™ FreeZone™ Bulkbakketørrere, isolationsventil, 230V-modeller tilbyder muligheder for indbygget 6-ports manifold og isoleringsventil. De omfatter tre opvarmede hylder og temperatursonder til overvågning af prøvetemperaturen.
162274.85 DKK
Tekniske data
Type | Bulkbakketørrer |
---|---|
Antal hylder | 5 |
Temperaturområde (metrisk) | 60 °C (maks.) |
Materiale | Stål |
Certificeringer/compliance | UL, CAN/CSA, CE |
Kræver: Frysetørrer, vakuumpumpe
Artikelnummer | Brand | Stiktype | Inkluderer | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Stiktype | Inkluderer | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
15732857
|
Labconco™
780601230 |
Schuko | 3 hylder, afspærringsventil |
163360.00 DKK 162274.85 DKK / Hver Spare 1085.15 DKK 0.66% Slukket |
Forventet forsendelse: 23-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
Beskrivelse
- Giver præcis kontrol og programfleksibilitet for ensartet ydeevne
- Tre 12,7 x 16,6'' opvarmede hylder med sensorer til overvågning af prøvetemperaturen giver 632 sq. tommer hyldeplads
- 2 ekstra hylder (sælges separat) kan tilføjes
- Hver hylde varmer til+ 60°
- Mikroprocessor holder systemtemperaturen inden for 3° C for sætpunktet
- Udsigtslåge i klar akryl giver fuldstændig synlighed af hylder
- Lyo-Works™ OS giver fleksibel programmering og kontrol med realtidsvisning af frysetørrer og bakketørrerparametre på 5 tommer fuldfarve touchskærm på tilsluttet FreeZone 6, 12 eller 18 L frysetørrer (sælges separat)
- One-touch-datalogning og visning giver information for at maksimere prøvekvaliteten og minimere køretiden
- Indstillinger, der kan tilpasses, omfatter sprog, tidszone, temperatur og vakuum
- Advarsler og feedback om aktuelle driftsparametre kan sendes automatisk til brugerindtastede e-mailadresser
- Prøver skal være forfrosset
- Mulighederne omfatter: 6-ports bakketørremanifold, der kan rumme enten 1/2'' eller 3/4'' kolbeadaptere til kolbe frysetørring og indbygget isoleringsventil, der adskiller Bulk Tray Dryer fra frysetørreren for at forkorte den tid, der er nødvendig for at genetablere arbejdsvakuumniveauer og til at give midler til bestemmelse af slutpunkt
Overholdelse
Alle modeller er i overensstemmelse med UL-standard 61010-1 (60 Hz-modeller), CAN/CSA C22.2 nr. 61010-1 (60 Hz-modeller) og CE-overensstemmelsesmærkning (230 V, 50 Hz-modeller).
garanti
Et år
Tekniske data
Bulkbakketørrer | |
60 °C (maks.) | |
UL, CAN/CSA, CE | |
21,5'' | |
32,2 tommer. | |
27,1 tommer. | |
4A | |
50/60 Hz | |
116.11 kg |
5 | |
Stål | |
3 hylder, afspærringsventil | |
54.6 cm | |
82.2 cm | |
68.8 cm | |
230 V | |
256 lb. |