Få mere at vide
Labconco™ FreeZone™ Bulkbakketørrere, afspærringsventil, 230V modeller
Shop alle Labconco Corporation produkterBeschreibung
Beinhaltet
3 hylder, afspærringsventil
Benötigt
Frysetørrer, vakuumpumpe
- Giver præcis kontrol og programfleksibilitet for ensartet ydeevne
- Tre 12,7 x 16,6'' opvarmede hylder med sensorer til overvågning af prøvetemperaturen giver 632 sq. tommer hyldeplads
- 2 ekstra hylder (sælges separat) kan tilføjes
- Hver hylde varmer til &plus60°
- Mikroprocessor holder systemtemperaturen inden for 3° C for sætpunktet
- Klar akryl visningslåge giver fuldstændig synlighed af hylder
- Lyo-Works™ OS giver fleksibel programmering og kontrol med realtidsvisning af frysetørrer og bakketørrerparametre på 5 tommer fuldfarve touchskærm på tilsluttet FreeZone 6, 12 eller 18 L frysetørrer (sælges separat)
- One-touch-datalogning og visning giver information for at maksimere prøvekvaliteten og minimere køretiden
- Indstillinger, der kan tilpasses, omfatter sprog, tidszone, temperatur og vakuum
- Advarsler og feedback om aktuelle driftsparametre kan sendes automatisk til brugerindtastede e-mailadresser
- Prøver skal være forfrosne
- Mulighederne omfatter: 6-ports bakketørremanifold, der kan rumme enten 1/2'' eller 3/4'' kolbeadaptere til kolbe frysetørring og indbygget isoleringsventil, der adskiller Bulk Tray Dryer fra frysetørreren for at forkorte den tid, der er nødvendig for at genetablere arbejdsvakuumniveauer og til at give midler til bestemmelse af slutpunkt
Compliance
Alle modeller er i overensstemmelse med UL-standard 61010-1 (60 Hz-modeller), CAN/CSA C22.2 nr. 61010-1 (60 Hz-modeller) og CE-overensstemmelsesmærkning (230 V, 50 Hz-modeller).
Garantie
Et år
Spezifikation
Spezifikation
| Type | Bulkbakketørrer |
| Antal hylder | 5 |
| Temperaturområde (metrisk) | Op til 60 °C |
| Materiale | Stål |
| Certificeringer/compliance | UL, CAN/CSA, CE |
| Inkluderer | 3 hylder, afspærringsventil |
| Dybde (engelsk) | 21,5'' |
| Dybde (metrisk) | 54.6 cm |
| Bredde (engelsk) | 32,2 tommer. |
| Bredde (metrisk) | 82.2 cm |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?