Få mere at vide
Brady™ FreezerBondz™ Kryogene matte polyesteretiketter til 1 tommer. Små kerneprintere
Marker laboratorieprøver sikkert på glatte flade overflader i udfordrende miljøer som flydende nitrogen og frysere med B-490 FreezerBondz™ Kryogene matte polyesteretiketter.
Brand: Brady™ 114204
2504.30 DKK valid until 2025-08-24
Use promo code "24132" to get your promotional price.
Beskrivelse
- Freezerbondz etiketter kan påføres frosne overflader, herunder glas og polypropylen opbevaret i flydende nitrogen.
- De har god udtværingsbestandighed, opløsningsmiddelbestandighed og god ydeevne ved høj og lav temperatur.
- Specialiseret— Aggressive selvklæbende etiketter er konstrueret til en bred vifte af laboratorie-ID-applikationer på flade overflader, herunder kryogene opbevaringskasser.
- Holdbar— Etiketter modstår opløsningsmidler, pletter, flydende nitrogen, fryserapplikationer og et høj/lav temperaturområde på -320 °F til 212 F (-°196 C °til 100 °C).
- Klæbemiddel— Permanent akrylklæbemiddel til tæt binding til glas, rustfrit stål og kobber, eller vikle rundt om rør og hætteglas med en 1/8 tommer overlapning.
Tekniske data
Autoklaverbar | |
FreezerBondz Termisk overførselsprinteretiketter | |
Hvid | |
Rulle | |
Termisk overførsel | |
Ikke steril | |
BBP11, 1244 Series og 1344 Series printere | |
1 | |
Rektangel | |
-320 °F til +266 °F | |
2,6 mio | |
38.10 x 95.25 mm | |
95.25 mm | |
38.10 mm |
RoHS 2002/95/EF | |
Permanent akryl, Permanent | |
Mat | |
Polyester (B-490) | |
Termisk overførselsprinteretiket | |
Centrifugerør, Eppendorf rør, PCR-rør, hætteglas, rør-identifikation | |
Rulle med 1500 etiketter | |
1500,-/rulle | |
3,75 x 1,5 tommer. (B x H) | |
-196°C to +130 °C | |
0.065 mm | |
3,75 tommer. | |
1,5 tommer | |
THT-158-490-1.5-SC |
Kampagner
-
Multiple Manufacturers
Everyday Lab Essentials
From wipes to waste bins, labels to liners – save on them all.Promo Code: 24132Expires: 2025-08-24