Få mere at vide
Brady™ FreezerBondz™ Kryogene matte polyesteretiketter til 1 tommer. Små kerneprintere
Artikelnummer. p-7078106
Bredde (engelsk):
1,25 tommer.
1.625 tommer.
1,9 tommer.
2,2 tommer
3,75 tommer.
Højde (engelsk):
0,375 tommer
0,6 tommer
1 tomme
1,5 tommer
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Artikelnummer. 15173835
Brand: Brady™ 114200
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Marker laboratorieprøver sikkert på glatte flade overflader i udfordrende miljøer som flydende nitrogen og frysere med B-490 FreezerBondz™ Kryogene matte polyesteretiketter.
  • Freezerbondz etiketter kan påføres frosne overflader, herunder glas og polypropylen opbevaret i flydende nitrogen.
  • De har god udtværingsbestandighed, opløsningsmiddelbestandighed og god ydeevne ved høj og lav temperatur.
  • Specialiseret— Aggressive selvklæbende etiketter er konstrueret til en bred vifte af laboratorie-ID-applikationer på flade overflader, herunder kryogene opbevaringskasser.
  • Holdbar— Etiketter modstår opløsningsmidler, pletter, flydende nitrogen, fryserapplikationer og et høj/lav temperaturområde på -320 °F til 212 F (-°196 C °til 100 °C).
  • Klæbemiddel— Permanent akrylklæbemiddel til tæt binding til glas, rustfrit stål og kobber, eller vikle rundt om rør og hætteglas med en 1/8 tommer overlapning.
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance RoHS 2002/95/EF
Oversigt FreezerBondz Termisk overførselsprinteretiketter
Klæbende type Permanent akryl, Permanent
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Rulle
Materiale Polyester (B-490)
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Termisk overførselsprinteretiket
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Centrifugerør, Eppendorf rør, PCR-rør, hætteglas, rør-identifikation
Til brug med (udstyr) BBP11, 1244 Series og 1344 Series printere
Inkluderer Rulle med 1500 etiketter
Etiketter pr. række 1
Mængde 1500,-/rulle
Form Rektangel
Størrelse (engelsk) 1,25 x 0,375 tommer. (B x H)
Temperaturområde (engelsk) -320 °F til +266 °F
Temperaturområde (metrisk) -196°C to +130 °C
Tykkelse (engelsk) 2,6 mio
Tykkelse (metrisk) 0.065 mm
Dimensioner (LxB) 9.53 x 31.75 mm
Bredde (engelsk) 1,25 tommer.
Bredde (metrisk) 31.75 mm
Højde (engelsk) 0,375 tommer
Højde (metrisk) 9.53 mm
Alternativt varenummer THT-154-490-1.5-SC