Få mere at vide
Gibco™ Freedom™ ExpiCHO-S™ Sæt
Artikelnummer. 30283903 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde
30283903 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 30283903 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A46847
Få mere ud af din procesudvikling
Brug rabatkode 27978
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Et brugervenligt, fra start til slut produkt til kloning og udtryk af rekombinante proteiner i en suspension kultur afledt af kinesisk hamster-ovarium (CHO)-afledt. Sættet Gibco™ Freedom™ ExpiCHO-S™ indeholder komponenter til transfektion, ekspression, klonskabelse og stabil cellelinjevalg, alt sammen i et bekvemt pakket sæt.
  • Sømløs overgang fra forbigående til stabile – kloner i én cellelinje
  • Regulatorisk venlige cGMP-bankede celler
  • Dual vektor-systemet giver mulighed for at kontrollere tunge og lette kædeforhold
  • Evne til at opnå titere på 3 til 5 g/L i fodrede batchkulturer
  • Kort udviklingstid med mindre end 5 måneder taget at gå fra gen af interesse til klon
  • Adgang til teknisk support og konsultation
  • Fleksible, royaltyfrie kommercielle licensmuligheder
Ordreinfo
Byggesætskomponenter sendes separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje ExpiCHO-S celler, cGMP banket
Til brug med (applikation) Proteinproduktion, stabil cellelinjeudvikling
Mængde 1 sæt
Indhold og opbevaring • Gibco ExpiCHO Ekspressionsmedium, 2 –8 °C, beskytter mod lysceller •
ExpiCHO-S (cGMP-banket), flydende nitrogen
• One Shot TOP10 Chemical Competent E. coli, –80 °C•
Freedom pCHO 3.0 Ekspressionsvektorer, –5 til –20 C°
Leveringstype Transfektion
Udtrykssystem Pattedyr
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.