Få mere at vide
Gibco™ Freedom™ CHO-S™ Kit
Artikelnummer. 11370812 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11370812 1 sæt Hver
1 options
Artikelnummer. 11370812 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A1369601
Få mere ud af din procesudvikling
Brug rabatkode 27978
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Freedom™ CHO-S™ Kit
Gibco™ Freedom™ CHO-S™ Kit, der er udviklet i samarbejde med ProBioGen AG, er et letanvendeligt produkt fra start til slut til kloning og ekspression af rekombinante proteiner i kinesisk hamsterovarie (CHO )-afledt suspensionskultur. De Gibco™ Freedom™ CHO-S™ Sættet indeholder komponenter til transfektion, ekspression, klondannelse og stabil cellelinjeselektion, alt sammen i et bekvemt pakket kit. De Gibco™ Freedom™ CHO-S™ Kit leverer også høje titere og tilbyder forenklede kommercielle licensmuligheder.
  • Fleksibel kommerciel licensering uden behov for royalties
  • Evne til at opnå IgG-titere over 3g/L
  • Komplet arbejdsgang, der kan tage dit gen af interesse fra transfektion til blyklon typisk på 5 måneder
  • Praktisk emballage til forenklet bestilling og
    opbevaring Kommerciel licensering, der er enkel, fleksibel og uden royalties.
    Flere virksomheder leverer CHO (kinesisk hamsterovarie) stabil cellelinjeudviklingstjenester og produkter, der kræver årlige gebyrer under udvikling af dit terapeutiske protein. Derudover kan der kræves royalties på salget af dit terapeutiske protein ved kommercialisering. Gibco™ Freedom™ Kits giver dig de værktøjer, der gør det muligt for dig eller din CRO-udbyder at udvikle din stabile cellelinje til kun prisen for selve sættet. Efterhånden som du bevæger dig mod kommerciel brug, er en fleksibel licensstruktur tilgængelig uden royalties og arbejder for at holde det så enkelt som en engangsbetaling (fig. 1). For mere information om licensering, e-mail os på outlicensing@lifetech.com.
    Industristandardproduktionsniveauer
    Nuværende bioprocesindustristandarder for at opnå produktionseffektivitet for IgG-type molekyleproduktion med stabil CHO cellelinjer i bioreaktorer er 2-3g/L eller bedre. Vi har vist, at Gibco™ Freedom™ CHO-S™ Kit kan konsekvent generere IgG-producerende skalerbare kloner (stabile ud til 60 populationsfordoblinger), der opfylder denne standard for produktivitet (fig. 2).
    Komplet, hurtig og effektiv arbejdsgang
    Gibco™ Freedom™ CHO-S™ Sættets komplette, ’gennemprøvede og fuldt integrerede workflow giver dig mulighed for at gå fra transfektion til blyklon typisk på 5 måneder, med reduceret antal hænder til tiden og reducerede krav til fuldtidsækvivalent (FTE) (Fig. 3). Hele arbejdsgangen udføres på vores CD FortiCHO™ medium, et kemisk defineret, animalsk oprindelsesfrit (AOF) medium. Sættet har også følgende fordele:
  • Kloning af et eller to gener, der koder for dine protein(er) af interesse
  • Højeffektiv transfektion af DNA til CHO-S™ Celler (cGMP-bankede)
  • Inkluderet flashdrev med indlæst manuel
    Adgang til Gibco™ Freedom™ Kit Support Hvis
    der er behov for specifik support ud over manualen, bedes du kontakte din account manager for at få en Process Science Manager konsultation. Derudover kan en af vores supportforskere tjekke ind hos dig for at sikre, at din oplevelse med sættet bliver så vellykket som muligt. For yderligere hjælp bedes du sende en e-mail til vores supportteam på GibcoServices@thermofisher.com.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype CHO-S Celler, cGMP Banked
Indhold og opbevaring CD FortiCHO™ Medium: 2 °C til 8 °C, beskyttes mod lys
OptiPRO™ SFM: 2 °C til 8 °C, beskyttes mod lys
FreeStyle™ MAX reagens: 2 °C til °8 C, nedfrys ikke
CHO –S-™celler (cGMP-–banket): flydende
nitrogen One Shot™ TOP10 Kemisk kompetent E. coli:– °80 C
Freedom™ pCHO 1.0 ekspressionsvektor:– 5 °C til– 20 °C
Leveringstype Transfektion
Nøglefunktioner Proteinproduktion, stabil cellelinjeudvikling
Promotor CMV/EF1 Hybrid Promoter, EF2/CMV Hybrid Promoter
Mængde 1 sæt
Udvælgelsesagent (eukaryot) Puromycin, MTX (methotrexat)
Selektionsmarkør eukaryot DHFR, PurR