Få mere at vide
FRAX486, MedChemExpress
Beskrivelse
FRAX486 is a p21-activated kinase (PAK) inhibitor with IC50s of 14, 33 and 39 nM for PAK1, PAK2 and PAK3, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | FRAX486 |
| CAS | 1232030-35-1 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C25H23Cl2FN6O |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 21.2 mg/mL (41.29 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMIL | FC1=CC(NC2=NC=C3C(N(CC)C(C(C4=CC=C(Cl)C=C4Cl)=C3)=O)=N2)=CC=C1N5CCNCC5 |
| Molekylvægt (g/mol) | 513.39 |
| Formel vægt | 513.39 |
| Vis mere |