missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

FR194738, MedChemExpress

Artikelnummer. 16460609
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16460609 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16460609 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100303A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress FR194738 is a squalene epoxidase inhibitor. FR194738 inhibits squalene epoxidase activity in HepG2 cell homogenates with an IC50 of 9.8 nM.

FR194738 is a squalene epoxidase inhibitor. FR194738 inhibits squalene epoxidase activity in HepG2 cell homogenates with an IC50 of 9.8 nM.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale FR194738
CAS 204067-52-7
Farve Colorless
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C27H38ClNO2S
Mængde 1 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 250 mg/mL (525.09 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC(OCC1=CSC=C1)(C)COC2=CC(CN(C/C=C/C#CC(C)(C)C)CC)=CC=C2.Cl
Molekylvægt (g/mol) 476.11
Formel vægt 476.11
Procent renhed 98.09%
Grad Research
Fysisk form Oil
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.