Få mere at vide
Uvex™ FR Langærmet skjorte 8907-Grå
Denne antistatiske langærmede poloshirt beskytter dens bærer mod farerne ved varme og flammer. Vær dog opmærksom på, at denne beskyttelsesbeklædning altid skal bruges som jakkesæt i kombination med jakke og bukser eller dungarees.
Brand: Uvex™ 8979812
597.31 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
- Polo skjorte
- Materiale: 54% modacryl / 45% bomuld, 1% antistatiske fibre ca. 190 g/m²
- Langærmet poloshirt til beskyttelse mod varme og flammer med høj bærekomfort og en ekstra antistatisk beskyttelse.
- Drejekrave med broderet flamme, front med skjulte plastik trykknapper, bærestykke foran med kryds, lange ærmer med strik manchetter
- Oeko-Tex Standard 100
- Dette beskyttelsestøj skal altid bæres som et jakkesæt i kombination med jakke og dungaree / bukser
- Certificeret i henhold til: EN ISO 11612 A1,B1,C1 EN 1149-5
- Størrelser: XS - 3XL
- Plejevejledning: 75 °C vaskbar, klor umulig, strygning: II point, renseri: P, tørretumbler umulig
Tekniske data
X-Large | |
Modacrylic Blanding | |
Krave | |
Trykknapper | |
Varme- og brandbestandige skjorter |
Mænds | |
Grå | |
Langærmet | |
Genanvendelig | |
190 g/m² |