Få mere at vide
Uvex™ FR Langærmet skjorte 8907-Grå
Shop alle Uvex produkter
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Beskrivelse
- Polo skjorte
- Materiale: 54% modacryl / 45% bomuld, 1% antistatiske fibre ca. 190 g/m²
- Langærmet poloshirt til beskyttelse mod varme og flammer med høj bærekomfort og en ekstra antistatisk beskyttelse.
- Drejekrave med broderet flamme, front med skjulte plastik trykknapper, bærestykke foran med kryds, lange ærmer med strik manchetter
- Oeko-Tex Standard 100
- Dette beskyttelsestøj skal altid bæres som et jakkesæt i kombination med jakke og dungaree / bukser
- Certificeret i henhold til: EN ISO 11612 A1,B1,C1 EN 1149-5
- Størrelser: XS - 3XL
- Plejevejledning: 75 °C vaskbar, klor umulig, strygning: II point, renseri: P, tørretumbler umulig
Tekniske data
Tekniske data
| Størrelse | Større |
| Køn | Mænds |
| Materiale | Modacrylic Blanding |
| Farve | Grå |
| Hals stil | Krave |
| Ærmestil | Langærmet |
| Lukketype | Trykknapper |
| Engangs | Genanvendelig |
| Produkttype | Varme- og brandbestandige skjorter |
| Tykkelse | 190 g/m² |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Uvex™ FR Langærmet skjorte 8907-Grå >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion