Få mere at vide
FR-188582, MedChemExpress
Artikelnummer. 16472398
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16472398 5 mg
16470199 10 mg
16450716 20 mg
16413189 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16472398 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYU00146
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress FR-188582 is a highly selective inhibitor of cyclooxygenase (COX)-2, with an IC50 value of 17 nM.
FR-188582 is a highly selective inhibitor of cyclooxygenase (COX)-2, with an IC50 value of 17 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale FR-188582
CAS 189699-82-9
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H13ClN2O2S
Mængde 5 mg
SMIL O=S(C1=CC=C(C2=CC(Cl)=NN2C3=CC=CC=C3)C=C1)(C)=O
Molekylvægt (g/mol) 332.8
Formel vægt 332.8
Procent renhed 99.21%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation