missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

FPH2, MedChemExpress

Artikelnummer. 16475796
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16475796 100 mg -
16465058 10 mg -
16463286 25 mg -
16441297 50 mg -
16407787 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16475796 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12281

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress FPH2 induces of functional proliferation of primary human hepatocytes and may lead to the development of new therapeutics for liver diseases.

FPH2 induces of functional proliferation of primary human hepatocytes and may lead to the development of new therapeutics for liver diseases.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale FPH2
CAS 957485-64-2
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C14H16ClN5O2S
Mængde 100 mg
Synonym BRD-9424
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (282.62 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=NN(CC)C=C1NC(NC2=CC(Cl)=CC=C2OC)=S)N
Molekylvægt (g/mol) 353.83
Formel vægt 353.83
Procent renhed 99.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.