Få mere at vide
FOXE1 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
1082.11 DKK - 3059.75 DKK
Tekniske data
Antigen FOXE1
Koncentration 300 μg/mL
Applikationer Immunohistochemistry, ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret Unconjugated
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
30236009
Dokumentvisning
Proteintech
55363-1-AP-150UL
150 μL
3059.75 DKK
150µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
30235832
Dokumentvisning
Proteintech
55363-1-AP-20UL
20 μL
1082.11 DKK
20µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
The FOXE1 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with peptide of human FOXE1. This antibody recognizes human, mouse antigen. The FOXE1 antibody has been validated for the following applications: IHC, ELISA analysis.
Tekniske data
Tekniske data
FOXE1
Immunohistochemistry, ELISA
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
Peptide
Primary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
300 μg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
2304
IgG
Antigen affinity purification
Polyclonal Antibody
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater