missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Fostamatinib Disodium, MedChemExpress

Artikelnummer. 16498217
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16498217 5 mg
16456086 100 mg
16455508 10 mg
16411687 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16498217 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13038
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Fostamatinib Disodium (R788 Disodium) is the oral prodrug of the active compound R406. R406 is an orally available and competitive Syk/FLT3 inhibitor with a Ki of 30 nM and an IC50 of 41 nM. R406 also inhibits Lyn (IC50=63 nM) and Lck (IC50=37 nM).

Fostamatinib Disodium (R788 Disodium) is the oral prodrug of the active compound R406. R406 is an orally available and competitive Syk/FLT3 inhibitor with a Ki of 30 nM and an IC50 of 41 nM. R406 also inhibits Lyn (IC50=63 nM) and Lck (IC50=37 nM).

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Fostamatinib Disodium
CAS 1025687-58-4
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C23H24FN6Na2O9P
Mængde 5 mg
Synonym R788(Disodium)
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (80.07 mM; Need ultrasonic)
SMIL COC1=CC(NC2=NC=C(C(NC3=NC(N4COP(O[Na])(O[Na])=O)=C(C=C3)OC(C)(C)C4=O)=N2)F)=CC(OC)=C1OC
Molekylvægt (g/mol) 624.42
Formel vægt 624.42
Procent renhed 98.94%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.