missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Fosamprenavir, MedChemExpress

Artikelnummer. 16480678
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16480678 5 mg -
16421989 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16480678 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY78726

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Fosamprenavir (Amprenavir phosphate;GW 433908) is a phosphate ester prodrug of the antiretroviral protease inhibitor Amprenavir, with improved solubility. Anti-HIV infection.

Fosamprenavir (Amprenavir phosphate

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Fosamprenavir
CAS 226700-79-4
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C25H36N3O9PS
Mængde 5 mg
Synonym Amprenavir phosphate GW 433908
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (170.76 mM)
SMIL O=C(O[C@@H]1COCC1)N[C@@H](CC2=CC=CC=C2)[C@H](OP(O)(O)=O)CN(S(=O)(C3=CC=C(N)C=C3)=O)CC(C)C
Molekylvægt (g/mol) 585.61
Formel vægt 585.61
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.