Få mere at vide
Poulten & Graf GmbH FORTUNA™ Præcisions gassprøjte
Poulten & Graf GmbH FORTUNA™ Præcisionsgassprøjte bruges til at måle gasvolumen.
892.00 DKK
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Glas (spids), Neutralt glas, Neutralt glas (tønde), Neutralt glas (stempel)
Farve Klar
Engangs Genanvendelig
Gradueringer Ravgul
Se flere specifikationer
Produkter 1
Artikelnummer Brand Volumen (metrisk) Inkluderer Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Volumen (metrisk) Inkluderer Pris Antal & tilgængelighed  
11962129
Dokumentvisning
Poulten & Graf GmbH
2 01246
50 mL Lige stophane
892.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Klart neutralt glas
  • Kalibrerede cylindre
  • Syre- og alkalibestandig ravpletter diffus graduering
  • Rav graduering
Tekniske data
Tekniske data
Autoklaverbar
Klar
Ravgul
Ja
Glas (spids), Neutralt glas, Neutralt glas (tønde), Neutralt glas (stempel)
Genanvendelig
1
Ikke-steril
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Poulten & Graf GmbH FORTUNA™ Præcisions gassprøjte