Få mere at vide
Poulten & Graf GmbH FORTUNA™ Præcisions gassprøjte
Volumen (metrisk):
50 ml
Inkluderer:
Lige stophane
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Klart neutralt glas
- Kalibrerede cylindre
- Syre- og alkalibestandig ravpletter diffus graduering
- Rav graduering
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Glas (spids), Neutralt glas, Neutralt glas (tønde), Neutralt glas (stempel) |
| Farve | Klar |
| Inkluderer | Lige stophane |
| Produkttype | FORTUNA Precision gassprøjte med lige stophane |
| Engangs | Genanvendelig |
| Gradueringer | Ravgul |
| Mængde | 1 |
| Volumen (metrisk) | 50 ml |
| Uddannet | Ja |
| Vis mere |