Få mere at vide
(Formylmethylen)triphenylfosforan, 97%, kan indeholde op til ca. 3% vand
Beskrivelse
(Formylmethylen)triphenylphosphoran anvendes som Wittig-reagens. Det bruges også som farmaceutiske mellemprodukter. Det bruges som råmateriale i organisk syntese, landbrugskemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
(Formylmethylen)triphenylphosphoran anvendes som Wittig-reagens. Det bruges også som farmaceutiske mellemprodukter. Det bruges som råmateriale i organisk syntese, landbrugskemikalier.
Opløselighed Opløseligt i Chloroform
, Methanol.
Bemærkninger
Air Sensitive. Opbevares ved -20 °C. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (Formylmethylene)triphenylphosphorane |
| Smeltepunkt | 183 °C til 188 °C |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 523797 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i kloroform, methanol. |
| Formel vægt | 304.33 |
| Procent renhed | 97% |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | May contain up to ≈3% water |