Få mere at vide
(Formylmethylene)triphenylphosphorane, 97%, may cont. up to ca 3% water
Artikelnummer. 11419223
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11419223 10 g 10g
11488900 25 g 25g
11498900 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11419223 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11709.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2136-75-6 | C20H17OP | 304.329 g/mol
(Formylmethylen)triphenylphosphoran anvendes som Wittig-reagens. Det bruges også som farmaceutiske mellemprodukter. Det bruges som råmateriale i organisk syntese, landbrugskemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(Formylmethylen)triphenylphosphoran anvendes som Wittig-reagens. Det bruges også som farmaceutiske mellemprodukter. Det bruges som råmateriale i organisk syntese, landbrugskemikalier.
Opløselighed Opløseligt i Chloroform
, Methanol.
Bemærkninger
Air Sensitive. Opbevares ved -20 °C. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2136-75-6
Molekylær formel C20H17OP
Molekylvægt (g/mol) 304.329
MDL nummer MFCD00006994
InChI nøgle CQCAYWAIRTVXIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-triphenylphosphoranylidene acetaldehyde, formylmethylene triphenylphosphorane, triphenylphosphoranylidene acetaldehyde, formylmethylenetriphenylphosphorane, acetaldehyde, triphenylphosphoranylidene, 2-triphenyl-??-phosphanylidene acetaldehyde, acmc-209fjg, ksc492c5l
PubChem CID 75051
IUPAC navn 2-(triphenyl-$1^{5}-phosphanyliden)acetaldehyd
SMIL C1=CC=C(C=C1)P(=CC=O)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Formylmethylene)triphenylphosphorane
Smeltepunkt 183°C to 188°C
Mængde 10 g
Beilstein 523797
Følsomhed Air sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in Chloroform,Methanol.
Formel vægt 304.33
Procent renhed 97%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) May contain up to ≈3% water
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (Formylmethylene)triphenylphosphorane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: (Triphenylphosphoranylidene)acetaldehyde