Få mere at vide
Formoterol O-Beta-D-Glucuronide (mixture of diastereomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Formoterol O-beta-D-Glucuronide (mixture of diastereomers) |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H32N2O10/c1-13(9-14-3-6-16(35-2)7-4-14)26-11-18(29)15-5-8-19(17(10-15)27-12-28)36-25-22(32)20(30)21(31)23(37-25)24(33)34/h3-8,10,12-13,18,20-23,25-26,29-32H,9,11H2,1-2H3,(H,27,28)(H,33,34)/t13-,18+,20+,21+,22-,23+,25-/m1/s1 |
| Formel vægt | 520.206 |