CAS RN 615551-59-2
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Formoterol O-Beta-D-Glucuronide (mixture of diastereomers), TRC
CAS: 615551-59-2 Molekylær formel: C25 H32 N2 O10 Molekylvægt (g/mol): 520.53 Synonym: 2-(Formylamino)-4-[(1RS)-1-hydroxy-2-[[(1RS)-2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl]amino]ethyl]phenyl β-D-Glucopyranosiduronic Acid IUPAC navn: (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[2-formamido-4-[(1R)-1-hydroxy-2-[[(1R)-2-(4-methoxyphenyl)-1-methyl-ethyl]amino]ethyl]phenoxy]-3,4,5-trihydroxy-tetrahydropyran-2-carboxylic acid SMIL: COc1ccc(C[C@@H](C)NC[C@H](O)c2ccc(O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(=O)O)c(NC=O)c2)cc1