missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Foretinib, MedChemExpress

Artikelnummer. 16496557
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16496557 5 mg 5mg
16470207 50 mg -
16434876 100 mg 100mg
16433838 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16496557 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10338

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Foretinib is a multi-target tyrosine kinase inhibitor with IC50s of 0.4 nM and 0.9 nM for Met and KDR.

Foretinib is a multi-target tyrosine kinase inhibitor with IC50s of 0.4 nM and 0.9 nM for Met and KDR.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Foretinib
CAS 849217-64-7
Farve Earth Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C34H34F2N4O6
Mængde 5 mg
Synonym XL880 GSK1363089 GSK089 EXEL-2880
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 38 mg/mL (60.06 mM)
SMIL O=C(NC1=CC=C(C(F)=C1)OC2=C3C=C(C(OCCCN4CCOCC4)=CC3=NC=C2)OC)C5(CC5)C(NC6=CC=C(C=C6)F)=O
Molekylvægt (g/mol) 632.65
Formel vægt 632.65
Procent renhed 99.17%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.