Få mere at vide
Folinic acid, calcium salt pentahydrate, 95.0-105.0%
Artikelnummer. p-136759 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 10411081
Brand: Thermo Scientific Acros 230312500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 6035-45-6 | C20H21CaN7O7·5H2O | 601.58 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6035-45-6
Molekylær formel C20H21CaN7O7·5H2O
Molekylvægt (g/mol) 601.58
MDL nummer MFCD00149465
InChI nøgle NPPBLUASYYNAIG-UHFFFAOYSA-L
Synonym folinic acid calcium pentahydrate
PubChem CID 131674093
IUPAC navn calcium;4-[[4-[(2-amino-5-formyl-4-oxido-7,8-dihydro-6H-pteridin-6-yl)methylamino]benzoyl]amino]-5-hydroxy-5-oxopentanoat;pentahydrat
SMIL C1C(N(C2=C(N1)N=C(N=C2[O-])N)C=O)CNC3=CC=C(C=C3)C(=O)NC(CCC(=O)[O-])C(=O)O.O.O.O.O.O.[Ca+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Folinic acid, calcium salt pentahydrate
Navn note 95.0-105.0%
Smeltepunkt 240.0°C to 250.0°C
Farve Hvid-gul til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 250 mg
Merck Index 15, 4249
Specifik rotation + 14.30
Opløselighedsinformation Solubility in water: freely soluble in water. Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Formel vægt 601.58
Procent renhed 95 to 105%
Fysisk form Pulver