Få mere at vide
Folinsyre, calciumsaltpentahydrat, 95,0-105,0%
Artikelnummer. 10751311 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10751311 1 g Glasflaske 1g
10411081 250 mg Glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10751311 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 230310010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
CAS: 6035-45-6 | C20H21CaN7O7·5H2O | 601,58 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6035-45-6
Molekylær formel C20H21CaN7O7·5H2O
Molekylvægt (g/mol) 601.58
MDL nummer MFCD00149465
InChI nøgle NPPBLUASYYNAIG-UHFFFAOYSA-L
Synonym folinic acid calcium pentahydrate
PubChem CID 131674093
IUPAC navn calcium;4-[[4-[(2-amino-5-formyl-4-oxido-7,8-dihydro-6H-pteridin-6-yl)methylamino]benzoyl]amino]-5-hydroxy-5-oxopentanoat;pentahydrat
SMIL C1C(N(C2=C(N1)N=C(N=C2[O-])N)C=O)CNC3=CC=C(C=C3)C(=O)NC(CCC(=O)[O-])C(=O)O.O.O.O.O.O.[Ca+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Folinic acid, calcium salt pentahydrate
Navn note 95.0-105.0%
Smeltepunkt 240,0 °C til 250,0 °C
Farve Hvid-gul til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 95% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Merck Index 15, 4249
Specifik rotation +14.30
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: frit opløselig i vand. Andre opløseligheder: praktisk talt uopløselige i alkohol
Formel vægt 601.58
Procent renhed 95 til 105%
Fysisk form Pulver