Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Folinic acid, calcium salt pentahydrate |
| Navn note | 95.0-105.0% |
| Smeltepunkt | 240,0 °C til 250,0 °C |
| Farve | Hvid-gul til gul |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 95% min. (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 250 mg |
| Merck Index | 15, 4249 |
| Specifik rotation | +14.30 |
| Vis mere |