Få mere at vide
Folinsyre, calciumsalt, 99,4%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11474742 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mg
0.1 g
0.5 g
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11474742 1 g 1g
11444742 25 mg -
11454742 0.1 g -
11464742 0.5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11474742 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219150491
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
Molekylær formel C20H21CaN7O7
Molekylvægt (g/mol) 511.51
MDL nummer MFCD00006704
InChI nøgle KVUAALJSMIVURS-AEQORCIRNA-L
Synonym calcium folinate
PubChem CID 131675590
SMIL [Ca++].NC1=NC(=O)C2=C(NCC(CNC3=CC=C(C=C3)C(=O)N[C@@H](CCC([O-])=O)C([O-])=O)N2C=O)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Folinic acid, calcium salt
Farve Gul
Mængde 1 g
IUPAC navn calcium; (4S)-4-[[4-[(2-amino-5-formyl-4-oxo-1,6,7,8-tetrahydropteridin-6-yl)methylamino]benzoyl]amino]-5-hydroxy-5-oxopentanoat
Formel vægt 511.5
Fysisk form Pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Folinic Acid Calcium Salt, Pentahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Folinic Acid CalciumSalt, Pentahydrate