Få mere at vide
Folinsyre, calciumsalt, 99,4%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11464742 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
25 mg
0.1 g
0.5 g
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11464742 0.5 g -
11444742 25 mg -
11454742 0.1 g -
11474742 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11464742 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219150490
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 1492-18-8
Molekylær formel C20H21CaN7O7
Molekylvægt (g/mol) 511.51
MDL nummer MFCD00006704
InChI nøgle KVUAALJSMIVURS-AEQORCIRNA-L
Synonym calcium folinate
PubChem CID 131675590
SMIL [Ca++].NC1=NC(=O)C2=C(NCC(CNC3=CC=C(C=C3)C(=O)N[C@@H](CCC([O-])=O)C([O-])=O)N2C=O)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Folinic acid, calcium salt
Farve Gul
Analyseprocentområde 0.994
Mængde 0.5 g
IUPAC navn calcium (2S)-2-[(4-{[(2-amino-5-formyl-4-oxo-1,4,5,6,7,8-hexahydropteridin-6-yl)methyl]amino}phenyl)formamido]pentanedioate
Formel vægt 511.5
Fysisk form Pulver