Få mere at vide
Folinsyredihydrat, 97%
Artikelnummer. 11492477
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11492477 100 g 100g
11482477 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11492477 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14300.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 75708-92-8 | C19H23N7O8 | 477,434 g/mol
Vitamin B9. Et B-kompleks vitamin, der er nødvendigt for kroppen til at producere røde blodlegemer. Folinsyredehydrat bruges til at danne ikke-kovalente komplekser med polyethylenimin. Det bruges til levering af gener, som finder anvendelse i genterapi. Det er et B-kompleks vitamin, som er nødvendigt for, at kroppen kan producere røde blodlegemer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Vitamin B9. Et B-kompleks vitamin, der er nødvendigt for kroppen til at producere røde blodlegemer. Folinsyredehydrat bruges til at danne ikke-kovalente komplekser med polyethylenimin. Det bruges til levering af gener, som finder anvendelse i genterapi. Det er et B-kompleks vitamin, som er nødvendigt for, at kroppen kan producere røde blodlegemer.
Opløselighed Blandbar med
vand.
Noter
Lysfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75708-92-8
Molekylær formel C19H23N7O8
Molekylvægt (g/mol) 477.434
MDL nummer MFCD00079305
InChI nøgle ODYNNYOEHBJUQP-LTCKWSDVSA-N
Synonym folic acid dihydrate, unii-0s1t5c0jzl, 0s1t5c0jzl, pubchem18447, l-glutamic acid, n-4-2-amino-1,4-dihydro-4-oxo-6-pteridinyl methyl amino benzoyl-, dihydrate, l-glutamic acid, n-4-2-amino-3,4-dihydro-4-oxo-6-pteridinyl methyl amino benzoyl-, hydrate 1:2, folicacid,vitaminmorvitaminbc,vitaminm,pteglu, 2s-2-4-2-amino-4-hydroxypteridin-6-yl methyl amino phenyl formamido pentanedioic acid dihydrate, s-2-4-2-amino-4-oxo-3,4-dihydropteridin-6-yl methyl amino benzamido pentanedioic acid dihydrate
PubChem CID 16211651
IUPAC navn (2S)-2-[[4-[(2-amino-4-oxo-1H-pteridin-6-yl)methylamino]benzoyl]amino]pentandisyre;dihydrat
SMIL C1=CC(=CC=C1C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O)NCC2=CN=C3C(=N2)C(=O)N=C(N3)N.O.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Folic acid dihydrate
Smeltepunkt ∼250 °C (dekomponering)
Mængde 100 g
Beilstein 100781
Merck Index 14,4221
Opløselighedsinformation Blandet med vand.
Optisk rotation +18° (c=0,5 i 0,1 N NaOH)
Formel vægt 477,44 (441,40 Vandfri)
Procent renhed 97%