Få mere at vide
Gibco™ FoamAway™ Bestrålet AOF (fri fra animalsk oprindelse) Antiskummiddel
Artikelnummer. 10175604 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
0,5 L i en 1 L pose
2,5 L i en 5 L taske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10175604 2,5 L i en 5 L taske Hver
10478853 0,5 L i en 1 L pose Hver
15762496 2,5 L i en 5 L taske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10175604 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A1036901
Få mere ud af din procesudvikling
Brug rabatkode 27978
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
FoamAway™ Bestrålet AOF (fri fra animalsk oprindelse) Antiskummiddel
FoamAway™ Irradiated AOF er et færdiggjort antifoammiddel designet til at tilbyde høj ydeevne og bekvemmelighed i bekæmpelsen af skum i dit cellekultursystem. Det er fortyndet, præferiliseret og pakket til at kunne forbindes direkte til din bioreaktor uden yderligere behandling.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur. Ryst godt før brug. Filtrer ikke.
Kultur Type Suspensionscellekultur
Til brug med (applikation) Celledyrkning
Produktlinje Gibco
Produkttype Antiskummiddel
Fenol rød indikator Ingen phenolrødt
Mængde 2,5 L i en 5 L taske
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Sterilitet Gamma-bestrålet
Volumen (metrisk) 2.5 L
Form Væske
Vis mere Vis mindre
Til forskningsbrug eller videre produktion. Ikke til brug i diagnostiske procedurer.