Få mere at vide
Bolle Safety Skum- og remsæt til RUSH+ 2.0 og RUSH+ 2.0 XP
Artikelnummer. 31810792 Shop alle Bollé Safety produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Mellem/Stor
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
31810792 Mellem/Stor
31810791 Lille
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31810792 Leverandør Bolle Safety Leverandørnr. RUSXMN70E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.98 DKK
    52.67 DKK / Pakke med 1
    Spare 13.31 DKK
    20% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Forbedrer beskyttelse og pasform med bedre tætning mod støv og snavs, hvilket sikrer sikker slid i krævende arbejdsmiljøer.
  • Forbedret beskyttelsesopgradering: Designet til at forbedre ydeevnen af RUSH+ 2.0 og RUSH+ 2.0 XP-briller i krævende miljøer.
  • Skumpakning for forbedret tætning: Giver ekstra beskyttelse mod støv, partikler og snavs ved at mindske mellemrum mellem briller og ansigt.
  • Justerbar rem for sikker pasform: Sikrer stabilitet under bevægelse og intensive opgaver, hvilket forbedrer brugerens selvtillid og sikkerhed.
  • Optimeret fastholdelse: Holder brillerne sikkert på plads, selv under dynamiske eller højintensive arbejdsforhold.
  • Forbedrer bærerkomforten: Skumgrænsefladen øger komforten samtidig med, at effektiv beskyttelse opretholdes.
  • Nem integration: Specielt designet til problemfri kompatibilitet med RUSH+ 2.0 og RUSH+ 2.0 XP-modellerne.
  • Øger produktets alsidighed: Gør det muligt at tilpasse standard sikkerhedsbriller til mere udfordrende miljøer.
  • Understøtter overholdelse: Forbedret pasform og beskyttelse hjælper med at fremme konsekvent brug blandt medarbejderne.
  • Ideel til krævende anvendelser: Velegnet til byggeri, vedligeholdelse, industrielt arbejde og miljøer med støv eller luftbårne partikler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN ISO 16321-1
Produkttype Skum- og remsæt
Ramme farve Sort
Inkluderer Skumpakning og rem
Størrelse Mellem/Stor