Få mere at vide
Fmoc-t-butyl-L-alanine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fmoc-t-butyl-L-alanine |
| InChI formel | InChI=1S/C22H25NO4/c1-22(2,3)12-19(20(24)25)23-21(26)27-13-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,12-13H2,1-3H3,(H,23,26)(H,24,25)/t19-/m0/s1 |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 367.1784 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |