CAS RN 139551-74-9
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Fmoc-t-butyl-L-alanine, TRC
CAS: 139551-74-9 Molekylær formel: C22 H25 N O4 Molekylvægt (g/mol): 367.44 Synonym: Fmoc-neopentylglycine,(S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-4,4-dimethylpentanoic Acid,Fmoc-Ala(tBu)-OH,N-(9-Fluorenylmethyloxycarbonyl)-neopentylglycine IUPAC navn: (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-4,4-dimethyl-pentanoic acid SMIL: CC(C)(C)C[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13)C(=O)O