Få mere at vide
Fmoc-t-butyl-L-alanine, TRC
Artikelnummer. 30008195
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30008195 5 g
30009362 250 mg
30007979 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30008195 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF6210705G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 139551-74-9
Molekylær formel C22 H25 N O4
Molekylvægt (g/mol) 367.44
Synonym Fmoc-neopentylglycine, (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-4,4-dimethylpentanoic Acid, Fmoc-Ala(tBu)-OH, N-(9-Fluorenylmethyloxycarbonyl)-neopentylglycine
IUPAC navn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-4,4-dimethyl-pentanoic acid
SMIL CC(C)(C)C[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13)C(=O)O
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Fmoc-t-butyl-L-alanine
InChI formel InChI=1S/C22H25NO4/c1-22(2,3)12-19(20(24)25)23-21(26)27-13-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,12-13H2,1-3H3,(H,23,26)(H,24,25)/t19-/m0/s1
Mængde 5 g
Formel vægt 367.1784
Forsendelsestilstand Room Temperature
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.