missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Fmoc-6-chloro L-Tryptophan, TRC

Artikelnummer. 30179010
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179010 10 mg
30178947 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30179010 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF62800510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 908847-42-7
Molekylær formel C26H21ClN2O4
Molekylvægt (g/mol) 460.91
Synonym 6-Chloro-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-tryptophan, Fmoc-6-chloro (S)-Tryptophan;
SMIL OC(=O)[C@H](Cc1c[nH]c2cc(Cl)ccc12)NC(=O)OCC3c4ccccc4c5ccccc35

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Fmoc-6-chloro L-Tryptophan
InChI formel InChI=1S/C26H21ClN2O4/c27-16-9-10-17-15(13-28-23(17)12-16)11-24(25(30)31)29-26(32)33-14-22-20-7-3-1-5-18(20)19-6-2-4-8-21(19)22/h1-10,12-13,22,24,28H,11,14H2,(H,29,32)(H,30,31)/t24-/m0/s1
Mængde 10 mg
Formel vægt 460.119
Forsendelsestilstand Room Temperature
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.