CAS RN 908847-42-7
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Fmoc-6-chloro L-Tryptophan, TRC
CAS: 908847-42-7 Molekylær formel: C26H21ClN2O4 Molekylvægt (g/mol): 460.91 Synonym: 6-Chloro-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-tryptophan,Fmoc-6-chloro (S)-Tryptophan; SMIL: OC(=O)[C@H](Cc1c[nH]c2cc(Cl)ccc12)NC(=O)OCC3c4ccccc4c5ccccc35