Få mere at vide
FMC63 scFv Mouse, PE, Clone: Y45, AcroBiosystems
Mouse Monoclonal Antibody
3150.00 DKK - 19225.00 DKK
Tekniske data
| Antigen | FMC63 scFv |
|---|---|
| Klon | Y45 |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Konjugeret | PE |
| Værtsarter | Human (HEK293) |
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|
17101491
|
ACROBiosystems
FM3-HPY53-25TESTS |
25 Tests |
3150.00 DKK
25 tests |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
|
17146321
|
ACROBiosystems
FM3-HPY53-200tests |
200 Tests |
19225.00 DKK
200 tests |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
Beskrivelse
FMC63 scFv Monoclonal antibody specifically detects FMC63 scFv.Tekniske data
| FMC63 scFv | |
| Monoclonal | |
| Human (HEK293) | |
| IgG1 | |
| -20°C, aviod light |
| Y45 | |
| PE | |
| RUO | |
| Primary |