Beskrivelse
FMC63 scFv Monoclonal antibody specifically detects FMC63 scFv.
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | FMC63 scFv |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | Y45 |
| Konjugeret | PE |
| Værtsarter | Human (HEK293) |
| Mængde | 25 Tests |
| Regulatorisk status | RUO |
| Primær eller sekundær | Primary |
| Indhold og opbevaring | -20°C, aviod light |
| Isotype | IgG1 |