Få mere at vide
FMC63 scFv Mouse, FITC, Clone: Y45, AcroBiosystems
Mouse Monoclonal Antibody
2425.00 DKK - 14985.00 DKK
Tekniske data
| Antigen | FMC63 scFv |
|---|---|
| Klon | Y45 |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Konjugeret | FITC |
| Værtsarter | Hybridoma |
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|
16851936
|
ACROBiosystems
FM3-FY45-25tests |
25 Tests |
2425.00 DKK
25 tests |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
|
16841936
|
ACROBiosystems
FM3-FY45-200tests |
200 Tests |
14985.00 DKK
200 tests |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
Beskrivelse
FMC63 scFv Monoclonal antibody specifically detects FMC63 scFv.Tekniske data
| FMC63 scFv | |
| Monoclonal | |
| Hybridoma | |
| IgG1 | |
| -20°C, aviod light |
| Y45 | |
| FITC | |
| RUO | |
| Primary |