Få mere at vide
FMC63 scFv Mouse, FITC, Clone: Y45, AcroBiosystems
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  ACROBiosystems FM3-FY45-25tests
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 16851936
  • 2425.00 DKK / 25 tests
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
FMC63 scFv Monoclonal antibody specifically detects FMC63 scFv.
Tekniske data
Tekniske data
FMC63 scFv
Y45
Hybridoma
RUO
-20°C, aviod light
Monoclonal
FITC
25 Tests
Primary
IgG1