Få mere at vide
Fluvoxketone, TRC
Artikelnummer. 30003977
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30003977 250 mg
30010293 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30003977 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF603700250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 61718-80-7
Molekylær formel C13 H15 F3 O2
Molekylvægt (g/mol) 260.25
Synonym 5-Methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1-pentanone, Fluvoxketone, Fluvoxamine Maleate Imp. D (EP)
IUPAC navn 5-methoxy-1-[4-(trifluormethyl)phenyl]pentan-1-one
SMIL COCCCCC(=O)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluvoxketone
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C13H15F3O2/c1-18-9-3-2-4-12(17)10-5-7-11(8-6-10)13(14,15)16/h5-8H,2-4,9H2,1H3
Formel vægt 260.1024