Få mere at vide
Fluvoxamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fluvoxamine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C15 H21 F3 N2 O2 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H21F3N2O2/c1-21-10-3-2-4-14(20-22-11-9-19)12-5-7-13(8-6-12)15(16,17)18/h5-8H,2-4,9-11,19H2,1H3/b20-14+ |
| Formel vægt | 318.1555 |
| Procent renhed | >95% |