Få mere at vide
Fluvoxamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fluvoxamine, Maleate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C15H21F3N2O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Procent renhed | >95% |