Få mere at vide
Fluvoxamine Acid, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Fluvoxamine Acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H17F3N2O3/c15-14(16,17)11-6-4-10(5-7-11)12(19-22-9-8-18)2-1-3-13(20)21/h4-7H,1-3,8-9,18H2,(H,20,21)/b19-12+ |
| Formel vægt | 318.1191 |
| Procent renhed | >95% |