Få mere at vide
Flutriafol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Flutriafol |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H13F2N3O/c17-13-7-5-12(6-8-13)16(22,9-21-11-19-10-20-21)14-3-1-2-4-15(14)18/h1-8,10-11,22H,9H2 |
| Formel vægt | 301.1027 |
| Procent renhed | >95% |