Få mere at vide
Flutolanil, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Flutolanil |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16F3NO2/c1-11(2)23-13-7-5-6-12(10-13)21-16(22)14-8-3-4-9-15(14)17(18,19)20/h3-11H,1-2H3,(H,21,22) |
| Formel vægt | 323.1133 |
| Procent renhed | >95% |