missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Flutianil, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Flutianil |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H14F4N2OS2/c1-26-15-5-3-2-4-14(15)25-8-9-27-18(25)17(11-24)28-16-10-12(19(21,22)23)6-7-13(16)20/h2-7,10H,8-9H2,1H3/b18-17- |
| Formel vægt | 426.048 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?